missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Pall GN-4 Metricel™ Membran-Scheibenfilter
Die zertifizierte 0,8 μm-Membran für mikrobiologische Analysen erfüllt mindestens die regulatorischen Vorgaben.
Marke: Pall 64677
Additional Details : Gewicht : 0.00100kg
Beschreibung
- Nur für Laboranwendungen
- Nicht für den Einsatz in medizinischen, klinischen, chirurgischen oder anderen Patientenanwendungen zugelassen
Spezifikation
Hydrophile Zellulosemischester | |
Unsteril | |
100/Packung | |
Glatt |
0,8 μm | |
Stützpads | |
152 μm | |
25 mm |