Learn More
Pall GN-4 Metricel™ Membran-Scheibenfilter
Die zertifizierte 0,8 μm-Membran für mikrobiologische Analysen erfüllt mindestens die regulatorischen Vorgaben.
Marke: Pall 66179
Additional Details : Gewicht : 0.25650kg
Beschreibung
- Nur für Laboranwendungen
- Nicht für den Einsatz in medizinischen, klinischen, chirurgischen oder anderen Patientenanwendungen zugelassen
Spezifikation
Hydrophile Zellulosemischester | |
Unsteril | |
152 μm | |
47 mm |
0,8 μm | |
100/Packung | |
Kariert |