Learn More
Pall GN-4 Metricel™ Membran-Scheibenfilter
Die zertifizierte 0,8 μm-Membran für mikrobiologische Analysen erfüllt mindestens die regulatorischen Vorgaben.
Marke: Pall 64679
Additional Details : Gewicht : 0.00900kg Transport : UN number : 3270 Chem class : 4.1 Pack group : II
Beschreibung
- Nur für Laboranwendungen
- Nicht für den Einsatz in medizinischen, klinischen, chirurgischen oder anderen Patientenanwendungen zugelassen
Spezifikation
Hydrophile Zellulosemischester | |
Unsteril | |
152 μm | |
47 mm |
0,8 μm | |
100/Packung | |
Glatt |
Sicherheit und Handhabung
- Membranes: cellulose nitrate and esters of cellulose
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: nitrocellulose