Learn More
Thermo Scientific™ GMP Inbetriebnahme, Kalibrierung, IQOQ + PT (1 Temperaturmapping) und vorbeugende Wartung für Kühlhausanlage (Neues Produkt)
Artikelnummer. 31703118
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Ultratiefkühlschränke
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
31703118 Ultratiefkühlschränke 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31703118 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. GMPCOLDNP
Jahresend-Sonderangebote für Laborgeräte
Verwenden Sie den Aktionscode 28000
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das GMP Der Serviceplan unterstützt Kühlhausanlagen während der Produktneueinführungsphase. Beinhaltet prioritären CM-Support (NBD an ausgewählten Standorten), All-inclusive-Ersatzteile, Reparatur, E-Learning, kostenlose Rezertifizierungsgarantie, 1 Stunde kostenlose Beratung, dedizierter Koordinator, wodurch Ausfallzeiten minimiert werden.
GMP Serviceplan – Neues Produkt (NP) (Teil der regulatorischen Sicherungspläne)
Überblick
  • Zugeschnitten auf Kühlhausanlagen in der Neuanlagenphase.
  • Bietet umfassende Unterstützung bei Inbetriebnahme, Qualifizierung und vorbeugender Wartung für GMP Einhaltung.
Im Leistungsumfang enthaltene Dienstleistungen
  • Inbetriebnahme: Gewährleistet, dass die Geräte installiert, angeschlossen und voll funktionsfähig sind.
  • Kalibrierung: Bestätigt die genaue Leistung innerhalb der festgelegten Grenzen und hält sie aufrecht. ISO 9001-Konformität.
  • Installationsqualifizierung (IQ): Prüft, ob der Installationsort und die Installationsbedingungen den Anforderungen des Herstellers entsprechen. Bestätigt, dass Geräte und Zubehör unbeschädigt und ordnungsgemäß montiert ankommen.
  • Operative Qualifizierung (OQ): Prüft, ob die installierten Geräte gemäß den Herstellervorgaben ordnungsgemäß funktionieren, einschließlich wichtiger Tests wie z. B. Tür-offen-Warnung, Stromausfallwarnung und Temperaturwarnung.
  • Leistungsprüfung (PT): Benutzerdefinierte Tests, wie z. B. eine Temperaturmessung, um sicherzustellen, dass die Benutzerspezifikationen erfüllt werden.
  • Vorbeugende Wartung: Regelmäßige Inspektionen zur Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit der Anlage. Beinhaltet Inspektion, Reinigung, Austausch verschlissener Teile, Leistungstests und Feinabstimmung.
Zusätzliche Vorteile
  • Priorisierter, erweiterter Support (nächster Werktag) an ausgewählten Standorten
  • Umfassende Reparaturgarantie und -abdeckung, inklusive Ersatzteile.
  • Ein fester Ansprechpartner für Ihre individuelle Betreuung.
  • 1-stündige Beratung zu Compliance und Serviceunterstützung.
  • Unbegrenzter Zugang zu E-Learning-Angeboten.
  • 50 % Rabatt auf Fernüberwachungslösungen und optionale Zusatzleistungen (Temporäre Karte/Requalifizierung)
Kundenergebnisse
  • Reibungsloser Start dank validierter Dokumentation.
  • Zuverlässige Leistung und minimale Ausfallzeiten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Ultratiefkühlschränke
Produkttyp Service
Service Offering Vorbeugende Wartung