Learn More
R&D Systems™ GMP Recombinant Human Serum Albumin
Artikelnummer. 31900399
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mL
Packungsgröße:
50 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
31900399 50 mL 50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31900399 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. HSA01GMP50ML
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Recombinant Protein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 50 mL
Lagerungsbedingungen Store the unopened product at 2 - 8 °C. Do not use past expiration date.
Produktlinie R&D Systems