Learn More
Sampling Systems™ GMP-Palettenmesser
Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
185 mm
225 mm
325 mm
380 mm
440 mm
495 mm
Länge (metrisch) Sägeblatt:
100 mm
120 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
350 mm
Breite (metrisch) Sägeblatt:
20 mm
25 mm
32 mm
38 mm
45 mm
50 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Nutfreie Konstruktion
- Ganz aus Edelstahl gefertigt
- Mattierte Oberfläche
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Palettenmesser |
| Ausführung | Poliert |
| Länge (metrisch) Sägeblatt | 120 mm |
| Breite (metrisch) Sägeblatt | 20 mm |
| Material | Edelstahl |
| Länge (metrisch) | 225 mm |