Beschreibung
- Nutfreie Konstruktion
- Ganz aus Edelstahl gefertigt
- Mattierte Oberfläche
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Palettenmesser |
| Ausführung | Poliert |
| Länge (metrisch) Sägeblatt | 100 mm |
| Breite (metrisch) Sägeblatt | 20 mm |
| Material | Edelstahl |
| Länge (metrisch) | 185 mm |