Learn More
GM-CSF Antibody Pair (HRP), Novus Biologicals™
Solid phase sandwich ELISA for the quantitative determination of Human GM-CSF.
440.00 CHF - 921.00 CHF
Spezifikation
Antigen GM-CSF
Verdünnung Sandwich ELISA
Klassifikation Monoclonal
Konjugat HRP
Wirtsspezies Mouse
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18606161
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-78844-5Plates
5 Plates
440.00 CHF
5 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
18211617
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-78844-15PLATES
15 Plates
921.00 CHF
15 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
GM-CSF Monoclonal specifically detects GM-CSF in Human samples. It is validated for ELISA, Sandwich ELISA.
Spezifikation
Spezifikation
GM-CSF
Monoclonal
Mouse
colony stimulating factor 2 (granulocyte-macrophage), Colony-stimulating factor, CSF, GM-CSF, GMCSFgranulocyte-macrophage colony-stimulating factor, granulocyte-macrophage colony stimulating factor, MGC131935, MGC138897, molgramostin, sargramostim
CSF2
This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Human GM-CSF.
Sandwich ELISA
HRP
Biologically Active Proteins, Cytokine Research, Immunology
1437
Storage of components varies. See protocol for specific instructions.