Learn More
Thermo Scientific™ GM 6001, Negativkontrolle
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
5 Milligramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 5 mg |
| Beschreibung | Weißgrau |
| Inhalt und Lagerung | -30°C to -10°C |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Eine zelldurchlässige negative Kontrolle des MMP-Inhibitors GM 6001 |
| Summenformel | C23H34N4O4 |
| Formelmasse | 430.54 |
| Synonym | (N-t-Butoxycarbonyl-L-leucyl-L-tryptophan methylamide) |
| Empfindlichkeit | Moisture Sensitive |
| Löslichkeit | Löslich in DMSO |
| Form | Fest |