Learn More
Glyphosat-FMOC 100 μg/ml in Acetonitril:Wasser, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30314180
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30314180 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30314180 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA14051000WL100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glyphosate-FMOC
CAS 1373205-41-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Glyphosate-FMOC
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C18 H18 N O7 P
Konzentration 100 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO/IEC 17025
Synonym Glyphosate-FMOC, Glycine, N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-N-(phosphonomethyl)-
InChI-Formel InChI=1S/C18H18NO7P/c20-17(21)9-19(11-27(23,24)25)18(22)26-10-16-14-7-3-1-5-12(14)13-6-2-4-8-15(13)16/h1-8,16H,9-11H2,(H,20,21)(H2,23,24,25)
SMILES OC(=O)CN(CP(=O)(O)O)C(=O)OCC1c2ccccc2c3ccccc13
IUPAC-Name 2-[9H-Fluoren-9-ylmethoxycarbonyl(phosphonomethyl)amino]essigsäure
Solvent or Matrix Acetonitrile/Water
Molekulargewicht (g/mol) 391.31
Menge 1 mL
Formelmasse 391.0821 g/mol