Learn More
Glyphosat, Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
Beschreibung
Honeywell Fluka™ bietet ein wachsendes Sortiment an hochwertigen anorganischen zertifizierten Referenzmaterialien sowie organischen Referenzmaterialien.
- Nach ISO 9001 hergestellt
- Geeignet für eine Vielzahl an Branchen und Anwendungen
- Detailliertes Analysenzertifikat bei jeder Lieferung enthalten
- Technischer Support durch Experten
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Glyphosate |
| Verpackung | Glasflasche |
| CAS | 1071-83-6 |
| Summenformel | (HO)2P(O)CH2NHCH2CO2H |
| Farbe | Weiß |
| pH | 2.5 (10 g/L at 20°C) |
| Schmelzpunkt | 230°C |
| Siedepunkt | Decomposes below the boiling point. |
| Synonym | N-(Phosphonomethyl)glycine |
| Industry Type | Environmental Analysis |
| Mehr anzeigen |