Learn More
Glyoxylsäuremonohydrat, TRC
Artikelnummer. 30134079
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30134079 100 g 100 Gramm
30011613 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30134079 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG755000100G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 563-96-2
Summenformel C2H4O4
Molekulargewicht (g/mol) 92.05
Synonym 2-Oxoacetic Acid Monohydrate, Glyoxalic Acid Monohydrate, Formylformic Acid Monohydrate, NSC 27785 Monohydrate, Oxalaldehydic Acid Monohydrate, Oxoacetic Acid Monohydrate, Oxoethanoic Acid Monohydrate, α-Ketoacetic Acid Monohydrate;
IUPAC-Name 2,2-Dihydroxyessigsäure
SMILES C(=O)C(=O)O.O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glyoxylic Acid Monohydrate
Menge 100 g
InChI-Formel InChI=1S/C2H4O4/c3-1(4)2(5)6/h1,3-4H,(H,5,6)
Formelmasse 92.011