Learn More
Glyoxylsäuremonohydrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11483067
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11483067 100 g 100 Gramm
11473067 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11483067 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16058.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 563-96-2 | C2H4O4 | 92.05 g/mol
Glyoxylic acid is a reagent for sulfinylmaleate synthesis. It is one of the chemicals used in the Hopkins Cole reaction. It is involved to check the presence of tryptophan in proteins. It is condensed with urea and 1,2-diaminobenzene to form heterocycles. It also undergoes Friedel-Crafts and cyclocondensation reactions to form bis(pentamethylphenyl) acetic acid and a beta-carboline respectively. It is employed in the synthesis of a sulfinylmaleate, which serves as an efficient dienophile for enantioselective Diels-Alder cycloadditions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Glyoxylsäure ist ein Reagenz für die Sulfinylmaleatsynthese. Stellt eine der Chemikalien dar, die in der Hopkins-Cole-Reaktion verwendet werden. Beteiligt, um das Vorhandensein von Tryptophan in Proteinen zu überprüfen. Kondensation mit Harnstoff und 1,2-diaminobenzol zu Heterocyclen. Außerdem werden Friedel-Crafts- und Cyclokondensationsreaktionen zur Bildung von bis(Pentamethylphenyl)-Essigsäure bzw. einem Beta-Carbolin durchgeführt. Einsatz bei der Synthese eines Sulfinylmaleats, das als effizientes Dienophil für enantioselektive Diels-Alder-Cycloadditionen dient.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Dimethylsulfoxid und Alkohol. Unlöslich in Diethylether und Kohlenwasserstoffen.
Hinweise
Hygroskopisch. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Inkompatibel mit Basen, Oxidationsmitteln und Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 563-96-2
Summenformel C2H4O4
Molekulargewicht (g/mol) 92.05
MDL-Nummer MFCD00149497
InChI-Schlüssel MOOYVEVEDVVKGD-UHFFFAOYSA-N
Synonym glyoxylic acid monohydrate, glyoxylic acid hydrate, 2-oxoacetic acid hydrate, oxaldehydic acid hydrate, glyoxalic acid monohydrate, glyoxalate, glyoxylate hydrate, glyoxalic acid hydrate, oxoacetate monohydrate, glyoxylic acid-hydrate, oxoacetic acid hydrate
PubChem CID 15620607
IUPAC-Name Oxaldehydsäure;hydrat
SMILES C(=O)C(=O)O.O
Specifications
Chemischer Name oder Material Glyoxylic acid monohydrate
Schmelzpunkt 48°C to 52°C
Siedepunkt 100°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 100 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 969535
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,4511
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,dimethyl sulfoxide and alcohol. Insoluble in diethyl ether and hydrocarbons.
Formelmasse 92.06 (74.04 Anhydrous)
Reinheit (%) 97%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Glyoxylic acid monohydrate
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Hazard Statement
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Glyoxylic acid monohydrate