Learn More
Glykolsäure, 50 % in Wasser, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
5 Gramm
500 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Glyoxylic acid |
| Farbe | Farblos bis hellgelb |
| Namenshinweis | 50% in water |
| Siedepunkt | 111.0°C |
| Schmelzpunkt | -93.0°C |
| Strukturformel | HC(O)COOH |
| Beilstein | 03, IV, 1489 |
| Fieser | 05,320; 07,162; 09,228 |
| Dichte | 1.3000g/mL |
| Merck Index | 15, 4546 |
| Mehr anzeigen |