Learn More
Glyoxylsäure (50 % wässrige Lösung), TRC
Artikelnummer. 17972745
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17972745 25 g 25 Gramm
17915055 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17972745 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG75499525G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 298-12-4
Summenformel C2 H2 O3
Molekulargewicht (g/mol) 74.04
Synonym Acetic acid, 2-oxo-, Acetic acid, oxo- (9CI), Glyoxylic acid (8CI), 2-Oxoacetic acid, Formylcarboxylic acid, Formylformic acid, Glyoxalic acid, Glyoxo High Pure 50, NSC 27785, Oxalaldehydic acid, Oxoacetic acid, Oxoethanoic acid, α-Ketoacetic acid, Glyoxylic Acid (50% aqueous solution)
IUPAC-Name Oxaldehydsäure
SMILES OC(=O)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glyoxylic Acid
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C2H2O3/c3-1-2(4)5/h1H,(H,4,5)
Formelmasse 74.0004