Learn More
Glyoxalbis(2-hydroxyanil), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Glyoxalbis(2-hydroxyanil) |
| CAS | 1149-16-2 |
| Summenformel | C14 H12 N2 O2 |
| Menge | 5 g |
| Synonym | Glyoxal Bis(2-Hydroxyanil) |
| InChI-Formel | InChI=1S/C14H12N2O2/c17-13-7-3-1-5-11(13)15-9-10-16-12-6-2-4-8-14(12)18/h1-10,17-18H/b15-9+,16-10+ |
| SMILES | Oc1ccccc1\N=C\C=N\c2ccccc2O |
| IUPAC-Name | 2-[(E)-[(2E)-2-(2-Hydroxyphenyl)iminoethyliden]amino]phenol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 240.257 |
| Formelmasse | 240.09 |