Learn More
Glyoxalbis(2-hydroxyanil), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10331514 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10331514 50 g Glasflasche 50 Gramm
10386460 10 g Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10331514 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 120160500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1149-16-2 | C14H12N2O2 | 240.26 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1149-16-2
Summenformel C14H12N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 240.26
MDL-Nummer MFCD00002183
InChI-Schlüssel OMJNMRJMNUREOJ-KOBPNRPCSA-N
Synonym glyoxal bis 2-hydroxyanil, glyoxalbis 2-hydroxyanil, glyoxal bis o-hydroxyanil, glyoxal bis 2-hydroxyaniline, glyoxylidenebis 2-hydroxyaniline, unii-e2aw5xx09u, gbha, 2,2'-ethanediylidenedinitrilo bisphenol, phenol, 2,2'-1,2-ethanediylidenedinitrilo bis, 2,2'-ethanediylidenedinitrilo diphenol
PubChem CID 5356911
SMILES OC1=CC=CC=C1N\C=C\N=C1C=CC=CC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glyoxalbis(2-hydroxyanil)
Schmelzpunkt 201°C to 205°C
Farbe Beige
Verlust bei Trocknung 0.5% max. (105°C)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 50 g
Löslichkeitsinformationen (0.5% in methanol) Clear
IUPAC-Name 6-[(E)-2-(2-Hydroxyanilino)Ethenyl]iminocyclohexa-2,4-dien-1-on
Formelmasse 240.26
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Feines Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Glyoxalbis(2-hydroxyanil)
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.