Learn More
Glyoxaldimethylacetal, 60 % wässr. Lsg., Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Glyoxal dimethyl acetal is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals agrochemicals and dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Glyoxal Dimethylacetal ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, pharmazeutische Agrochemikalien und Farbstoffe.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Geöffnete Behälter müssen sorgfältig abgedichtet und aufrecht gehalten werden, um ein Auslaufen zu vermeiden. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Glyoxal dimethyl acetal |
| Dichte | 1.15 |
| Siedepunkt | 100°C to 102°C |
| Flammpunkt | 102°C (216°F) |
| Brechungsindex | 1.414 |
| Menge | 2000 g |
| Beilstein | 1850744 |
| Löslichkeitsinformationen | Fully miscible in water. |
| Formelmasse | 104.11 |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 60% wässrige Lösung |