Learn More
Glyoxal (40 % W/W in H2O) (Technische Qualität), TRC
Artikelnummer. 30138407
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mL
250 mL
Packungsgröße:
25 Milliliter
250 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30138407 250 mL 250 Milliliter
30012846 25 mL 25 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30138407 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG754500250ML
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 107-22-2
Summenformel C2H2O2
Molekulargewicht (g/mol) 58.04
Synonym Ethanedial, Glyoxal (8CI), 1,2-Ethanedione, Aurarez 136, Biformal, Biformyl, Cartabond GH, Cartabond GHF, Daicel GY 60, Diformyl, Earth Works Linkup Plus, Ethanedione, Freechem 40DL, GX, GX (aldehyde), Glyfix CS 50, Glyoxal 40L, Glyoxal T 40, Glyoxal aldehyde, Glyoxazal, Glyoxazal GX, Glyoxylaldehyde, Gohsezal P, Oxal, Oxalaldehyde, Permafresh 114, Protorez BLF-C, XH 536
IUPAC-Name Oxalaldehyd
SMILES O=CC=O
Especificaciones
Chemischer Name oder Material Glyoxal
Menge 250 mL
InChI-Formel InChI=1S/C2H2O2/c3-1-2-4/h1-2H
Formelmasse 58.0055
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Glyoxal 40%
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.