Learn More
Glycyrrhetinsäure, TRC
Artikelnummer. 30389165
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30389165 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30389165 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG735000500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 18beta-Glycyrrhetinic acid
CAS 471-53-4
Summenformel C30 H46 O4
Menge 500 mg
Synonym Enoxolone, Olean-12-en-29-oic acid, 3-hydroxy-11-oxo-, (3β,20β)-, (20β)-3β-Hydroxy-11-oxo-olean-12-en-29-oic acid, Olean-12-en-30-oic acid, 3β-hydroxy-11-oxo- (8CI), Uralenic acid (7CI), 18β-Glycyrrhetic acid, 18β-Glycyrrhetinic acid, Arthrodont, Biosone, Enoxolone, GM 1658, Glycyrrhetic acid, Glycyrrhetin, Glycyrrhetinic acid, NSC 35347, PO 12, STX 352, Subglycyrrhelinic acid, α-Glycyrrhetinic acid
InChI-Formel InChI=1S/C30H46O4/c1-25(2)21-8-11-30(7)23(28(21,5)10-9-22(25)32)20(31)16-18-19-17-27(4,24(33)34)13-12-26(19,3)14-15-29(18,30)6/h16,19,21-23,32H,8-15,17H2,1-7H3,(H,33,34)/t19-,21-,22-,23+,26+,27-,28-,29+,30+/m0/s1
SMILES CC1(C)[C@@H](O)CC[C@@]2(C)[C@H]1CC[C@]3(C)[C@@H]2C(=O)C=C4[C@@H]5C[C@](C)(CC[C@]5(C)CC[C@@]34C)C(=O)O
IUPAC-Name (2S,4aS,6aR,6aS,6bR,8aR,10S,12aS,14bR)-10-Hydroxy-2,4a,6a,6b,9,9,12a-heptamethyl-13-oxo-3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,14b-dodecahydro-1H-picen-2-Carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 470.68
Formelmasse 470.3396