Learn More
Glycylglycine, free base, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11364309 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
1 kg
Artikelnummer. 11364309
Marke: MP Biomedicals 0210185610
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 556-50-3
Summenformel C4H8N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 132.119
InChI-Schlüssel YMAWOPBAYDPSLA-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycylglycine, n-glycylglycine, diglycine, gly-gly, glycine dipeptide, glycine, glycyl, glycyl-glycine, glycine, n-glycyl, gly2, 2-2-aminoacetamido acetic acid
PubChem CID 11163
ChEBI CHEBI:17201
IUPAC-Name 2-[(2-aminoacetyl)amino]Essigsäure
SMILES C(C(=O)NCC(=O)O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glycylglycine Free Base
Menge 10 g
Formelmasse 132.1
Physikalische Form Kristallin