Learn More
Thermo Scientific Chemicals Glycylglycin, 99 %
Beschreibung
Glycylglycine is as a buffering reagent and also used in biochemical research. It is the simplest of all dipeptides and is used as a starting template for preparation of more complex peptides. It is also employed as a practical buffer with a buffering range of 7.5 - 8.9 (at 25°C). Valuable agent for experiments investigating peptide transport and absorption.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Glycylglycin ist ein Pufferreagenz und wird auch in der biochemischen Forschung verwendet. Es ist das einfachste aller Dipeptide und kommt als Ausgangsvorlage für die Vorbereitung komplexerer Peptide zum Einsatz. Wird auch als praktischer Puffer mit einem Pufferbereich von 7.5-8.9 (bei 25 °C) eingesetzt. Wertvolles Mittel für Experimente zur Untersuchung des Transports und der Absorption von Peptiden.
Löslichkeit
Wasserlöslich (132 g/l) bei 20 °C und Ethanol (leicht löslich).
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Glycylglycine |
| Schmelzpunkt | ∼220°C (decomposition) |
| Beilstein | 1765223 |
| Merck Index | 14,4503 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (132g/L) at 20°C,and ethanol (slightly solube). |
| Menge | 500 g |
| Formelmasse | 132.12 |
| Reinheit (%) | 99% |
Sicherheit und Handhabung
- Glycylglycine
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Contain: Glycylglycine