Learn More
Thermo Scientific Chemicals Glycylglycin, 99 %
Artikelnummer. 11428793
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11428793 100 g 100 Gramm
11418793 25 g -
11438793 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11428793 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. A10523.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 556-50-3 | C4H8N2O3 | 132.119 g/mol
Glycylglycine is as a buffering reagent and also used in biochemical research. It is the simplest of all dipeptides and is used as a starting template for preparation of more complex peptides. It is also employed as a practical buffer with a buffering range of 7.5 - 8.9 (at 25°C). Valuable agent for experiments investigating peptide transport and absorption.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Glycylglycin ist ein Pufferreagenz und wird auch in der biochemischen Forschung verwendet. Es ist das einfachste aller Dipeptide und kommt als Ausgangsvorlage für die Vorbereitung komplexerer Peptide zum Einsatz. Wird auch als praktischer Puffer mit einem Pufferbereich von 7.5-8.9 (bei 25 °C) eingesetzt. Wertvolles Mittel für Experimente zur Untersuchung des Transports und der Absorption von Peptiden.
Löslichkeit
Wasserlöslich (132 g/l) bei 20 °C und Ethanol (leicht löslich).
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 556-50-3
Summenformel C4H8N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 132.119
MDL-Nummer MFCD00008130
InChI-Schlüssel YMAWOPBAYDPSLA-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycylglycine, n-glycylglycine, diglycine, gly-gly, glycine dipeptide, glycine, glycyl, glycyl-glycine, glycine, n-glycyl, gly2, 2-2-aminoacetamido acetic acid
PubChem CID 11163
ChEBI CHEBI:17201
IUPAC-Name 2-[(2-aminoacetyl)amino]Essigsäure
SMILES C(C(=O)NCC(=O)O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glycylglycine
Schmelzpunkt ∼220°C (decomposition)
Beilstein 1765223
Merck Index 14,4503
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (132g/L) at 20°C,and ethanol (slightly solube).
Menge 100 g
Formelmasse 132.12
Reinheit (%) 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Glycylglycine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Glycylglycine