Learn More
Melford Glycylglycine
Artikelnummer. 30018283
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30018283 1 kg 1 Kilogramm
30018282 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30018283 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. G220401000.0
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Product usually ships within 24 hours. Research or further manufacturing use only, not for food or drug use.
Molecular Formula: C4H8N2O3
Molecular Weight: 132.1
CAS Number: 556-50-3
Spezifikation
CAS 556-50-3
Menge 1 kg