Learn More
Melford Glycylglycine
Artikelnummer. 30018282
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
Artikelnummer. 30018282
Marke: Melford G22040100.0
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Product usually ships within 24 hours. Research or further manufacturing use only, not for food or drug use.
Molecular Formula: C4H8N2O3
Molecular Weight: 132.1
CAS Number: 556-50-3
Spezifikation
CAS 556-50-3
Menge 100 g