Learn More
Glycyl-DL-Phenylalanin, TRC
Artikelnummer. 30179364
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30179364 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30179364 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG1153305G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3321-03-7
Summenformel C11H14N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 222.24
Synonym (2S)-2-(2-Aminoacetamido)-3-phenylpropanoic Acid, (2S)-2-[(2-Azaniumylacetyl)amino]-3-phenylpropanoate;(S)-2-(2-Aminoacetamido)-3-phenylpropanoicacid;43: PN: US20130123467 SEQID: 48 claimed protein, 7: PN: WO2014063098 TABLE: 5 claimed protein, 85: PN: EP2161028 PAGE: 10 claimed protein, Glycylphenylalanine, N-Glycyl-L-phenylalanine, N-Glycylphenylalanine, NSC 88881;
IUPAC-Name (2S)-2-[(2-aminoacetyl)amino]-3-phenylpropansäure
SMILES NCC(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glycyl-DL-phenylalanine
InChI-Formel InChI=1S/C11H14N2O3/c12-7-10(14)13-9(11(15)16)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7,12H2,(H,13,14)(H,15,16)/t9-/m0/s1
Menge 5 g
Formelmasse 222.1004
Versandbedingung Raumtemperatur