missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Glycopyrrolat Bromid, TRC

Codice prodotto. 30004952
Cambia vista
Click to view available options
Menge:
5 mg
Dimensione della confezione:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Menge Dimensione della confezione
30004952 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30004952 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCG6569805MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 596-51-0
Summenformel C19 H28 N O3 . Br
Molekulargewicht (g/mol) 398.33
Synonym Pyrrolidinium, 3-[(2-cyclopentyl-2-hydroxy-2-phenylacetyl)oxy]-1,1-dimethyl-, bromide (1:1), 3-Hydroxy-1,1-dimethylpyrrolidinium bromide α-cyclopentylmandelate (6CI,7CI), Pyrrolidinium, 3-[(cyclopentylhydroxyphenylacetyl)oxy]-1,1-dimethyl-, bromide (9CI), Pyrrolidinium, 3-hydroxy-1,1-dimethyl-, bromide, α-cyclopentylmandelate (8CI), 1,1-Dimethyl-3-hydroxypyrrolidinium bromide α-cyclopentylmandelate, AHR-504, Asecryl, Copyrrolate, Gastrodyn, Glycopyrrolate, Glycopyrrolate bromide, Glycopyrrone bromide, Glycopyrronium bromide, NSC 250836, NSC 251251, NSC 251252, NVA 237, Nodapton, Robanul, Robinul, Seebri, Tarodyl, Tarodyn, β-1-Methyl-3-pyrrolidyl-α-cyclopentylmandelate methobromide
IUPAC-Name (1,1-Dimethylpyrrolidin-1-ium-3-yl) 2-Cyclopentyl-2-Hydroxy-2-Phenylacetat; Bromid
SMILES [Br-].C[N+]1(C)CCC(C1)OC(=O)C(O)(C2CCCC2)c3ccccc3

Specifica

Chemischer Name oder Material Glycopyrrolate Bromide
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C19H28NO3.BrH/c1-20(2)13-12-17(14-20)23-18(21)19(22,16-10-6-7-11-16)15-8-4-3-5-9-15;/h3-5,8-9,16-17,22H,6-7,10-14H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Formelmasse 397.1253
Reinheit (%) >95%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.