Learn More
Glycophorin A / CD235a Mouse, Clone: JC159, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio 2993-MSM7-P0
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15910148
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Spezifikation
Glycophorin A / CD235a
Cell surface
JC159
Unconjugated
NP_002091
Mouse
39kDa
Protein A/G Purified
RUO
2994
IgG1 κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
GYPA
Formalin fixed membrane from a Hairy cell leukemia
Erythrocytes in any human tissues
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.