missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Glycophorin A / CD235a Mouse, Clone: JC159, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
234.00 CHF - 484.00 CHF
Spezifikation
Antigen | Glycophorin A / CD235a |
---|---|
Klon | JC159 |
Konzentration | 200μg/mL |
Anwendungen | Immunohistochemistry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15920148
|
EnquireBio
2993-MSM7-P1 |
100 μg |
484.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 04-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15910148
|
EnquireBio
2993-MSM7-P0 |
20 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Spezifikation
Glycophorin A / CD235a | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide | |
2994 | |
Formalin fixed membrane from a Hairy cell leukemia | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
39kDa |
JC159 | |
Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
RUO | |
NP_002091 | |
GYPA | |
IgG1 κ | |
Protein A/G Purified | |
Cell surface | |
Erythrocytes in any human tissues |