Learn More
Thermo Scientific™ GlycoLink™ IP Kit
Artikelnummer. 11648843 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11648843 1 Kit 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11648843 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 88943
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Immobilisieren Sie polyklonale Antikörper oder andere Glykoproteine auf Agarose-Beads für Immunpräzipitation oder Pulldown-Assays über periodate-oxidierte Zucker.
Das Thermo Scientific GlycoLink IP Kit enthält Komponenten für eine effektive Immunpräzipitation (IP und Co-IP), die auf der kleinskalierten, kovalenten, Affinitätsharzimmobilisierung von Antikörpern und anderen Glykoproteinen durch oxidierte Zuckergruppen basiert.
Das GlycoLink Kit verwendet Hydrazid-aktiviertes UltraLink Harz zur Immobilisierung und Durchführung von 25 IP- oder Co-IP-Assays mit verschiedenen Antikörpern oder Glykoprotein-Liganden. Die Methode eignet sich ideal für polyklonale Antikörper, die typischerweise reichlich Kohlenhydrate (Glykosylierung) auf ihren Fc-Portionen haben. Monoklonale Antikörper, die adäquate Kohlenhydrate enthalten, sind ebenfalls wirksam. Antikörper, die durch diese Hydrazid-zu-Kohlenhydrat-Methode immobilisiert werden, haben freie Antigen-bindende Stellen und optimale Aufreinigungsfähigkeit. Die vorbereiteten Glykoprotein- oder Antikörpersäulen können mindestens fünfmal regeneriert und wiederverwendet werden, um eine Immunpräzipitation, Co-Immunpräzipitation oder Pulldown-Affinitätsreinigung ohne signifikanten Verlust an Bindungskapazität zu ermöglichen.
Leistungsmerkmale:
  • Effiziente Immobilisierung – Kopplung von 2 bis 10 μg oxidierten Antikörpers oder eines anderen Glykoproteins an 20 μl Harz in nur 2 Stunden oder weniger
  • Stabile Immobilisierung – Die Resonanzstruktur der Hydrazonenbindungen ist ausreichend stabil, sodass der Antikörper während der Elution gekoppelt bleibt
  • Erhält die Bindungsfunktion – Immobilisiert IgG über die Fc-Region und hält damit beide Antigenbindungsstellen für die Zielerfassung bereit
  • Vielseitige Anwendung – Immobilisieren Sie jedes Molekül, das oxidierbare Zucker enthält, einschließlich Glykoproteine zur Verwendung bei der Aufreinigung von Partnern von Proteinwechselwirkungen
Lieferumfang:
Das Kit enthält Harz, Puffer und Reagenzien für die Immobilisierung, Entsalzsäulen, IP-Lyse-/Wasch- und Elutionspuffer für die Immunpräzipitation, Mikrozentrifugenspin-Säulen und -Sammelröhrchen sowie Ladepuffer für SDS-PAGE
Empfohlen für:
Immunpräzipitation, gefolgt von Elektrophorese und Exzision des Proteins für die Massenspektrometrie oder Sequenzierung; Immunpräzipitation und SDS-PAGE-Analyse eines Proteins mit einem Molekulargewicht, das der schweren oder leichten Kette des Antikörpers ähnelt; Identifizierung von bindenden Partnern des immobilisierten Glykoproteins
Co-Immunpräzipitation zur Bestimmung von Protein-Protein-Interaktionen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 2 bis 10 µg oxidierter Antikörper oder Glykoproteinkopplung bis 20 µl Harz
Inhalt und Lagerung Ausreichend für: 25 IP/Co-IP-Reaktionen, jeweils mit 20 µl antikörpergekoppeltem Harz
• UltraLink Hydrazidharz, 0,5 ml
• GlycoLink Kopplungspuffer, 50 ml
• Anilin, 0,2 ml
• Natriummetamperiodat, 0,5 g
• Waschpuffer, 60 ml
• Zeba Spin Entsalzungssäulen, 0,5 ml, 25 Säulen
• IP Lyse-/Waschpuffer, 50 ml
• PBS Pack (ergibt 500 ml), 1 Packung
• Elutionspuffer, pH 2,8, 50 ml
• Lane Marker Probenpuffer, nicht reduzierend, (5x), 5 ml
• Pierce Spin Columns Schraubverschlüsse, 25 Säulen
• Probenröhrchen, 2 ml, 100 Röhrchen
Bei 4 °C lagern.
Assay Affinitätsreinigung
Zur Verwendung mit (Geräte) Mikrozentrifuge
Produktlinie GlycoLink
Menge 1 Kit
Zur Verwendung mit (Anwendung) Immunpräzipitation (IP)
Ziel Nicht zielspezifisch
Typ IP-Kit
Ausreichend für 25 Reaktionen
Format Kit