Learn More
Glykolat-Standard: C2H3O3- @ 1000 μg/ml in H2O , VHG™
Artikelnummer. 17917944
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17917944 500 mL 500 Milliliter
17909734 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17917944 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGIGLY500
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
Glykolat-Standard: C2H3O3- @ 1000 μg/ml in H2O
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glycolate
CAS 79-14-1
Verfahren Ionenchromatographie
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Glycolate
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C2H3O3-
Synonym C2H3O3-
SMILES OCC(=O)O
IUPAC-Name Glykolat
Solvent or Matrix Wasser
Molekulargewicht (g/mol) 75.04
Menge 500 mL
Formelmasse 75,04 g/mol