Learn More
Glycohyodeoxycholsäure, TRC
Artikelnummer. 17998874
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17998874 25 mg 25 Milligramm
17957324 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17998874 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG64139025MG
 Eingeschränkter Artikel
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13042-33-6
Summenformel C26 H43 N O5
Molekulargewicht (g/mol) 449.62
Synonym N-[(3α,5β,6α)-3,6-Dihydroxy-24-oxocholan-24-yl]glycine, N-(3α,6α-Dihydroxy-5β-cholan-24-oyl)glycine, Glycine Hyodeoxycholate, Glycylhyodeoxycholic Acid;
IUPAC-Name 2-[(4R)-4-[(3R,5R,6S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-3,6-Dihydroxy-10,13-Dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoyl]amino]essigsäure
SMILES C[C@H](CCC(=O)NCC(=O)O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3C[C@H](O)[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glycohyodeoxycholic Acid
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C26H43NO5/c1-15(4-7-23(30)27-14-24(31)32)18-5-6-19-17-13-22(29)21-12-16(28)8-10-26(21,3)20(17)9-11-25(18,19)2/h15-22,28-29H,4-14H2,1-3H3,(H,27,30)(H,31,32)/t15-,16-,17+,18-,19+,20+,21+,22+,25-,26-/m1/s1
Formelmasse 449.3141
Reinheit (%) >95%