missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Glycohyodeoxycholsäure, TRC

Artikelnummer. 17957324
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17957324 50 mg 50 Milligramm
17998874 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17957324 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG64139050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 13042-33-6
Summenformel C26 H43 N O5
Molekulargewicht (g/mol) 449.62
Synonym N-[(3α,5β,6α)-3,6-Dihydroxy-24-oxocholan-24-yl]glycine, N-(3α,6α-Dihydroxy-5β-cholan-24-oyl)glycine, Glycine Hyodeoxycholate, Glycylhyodeoxycholic Acid;
IUPAC-Name 2-[(4R)-4-[(3R,5R,6S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-3,6-Dihydroxy-10,13-Dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoyl]amino]essigsäure
SMILES C[C@H](CCC(=O)NCC(=O)O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3C[C@H](O)[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Glycohyodeoxycholic Acid
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C26H43NO5/c1-15(4-7-23(30)27-14-24(31)32)18-5-6-19-17-13-22(29)21-12-16(28)8-10-26(21,3)20(17)9-11-25(18,19)2/h15-22,28-29H,4-14H2,1-3H3,(H,27,30)(H,31,32)/t15-,16-,17+,18-,19+,20+,21+,22+,25-,26-/m1/s1
Formelmasse 449.3141
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.