missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Glykoholsäurehydrat, TRC

Artikelnummer. 30134780
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30134780 10 g 10 Gramm
30135389 25 g 25 Gramm
30004091 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30134780 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG64135010G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1192657-83-2
Summenformel C26 H43 N O6 . x[H2 O]
Molekulargewicht (g/mol) 465.52
Synonym N-[(3α,5β,7α,12α)-3,7,12-Trihydroxy-24-oxocholan-24-yl]glycine Hydrate, N-Choloylglycine-d4, Glycoreductodehydrocholic Acid Hydrate, 3α,7α,12α-Trihydroxy-5β-cholanic αcid-24-glycine Hydrate, Cholylglycine Hydrate, Glycine Cholate Hydrate;
IUPAC-Name 2-[[(4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,7,12-Trihydroxy-10,13-Dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoid]amino]essigsäure; Hydrate
SMILES O.C[C@H](CCC(=O)NCC(=O)O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Glycocholic Acid Hydrate
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C26H43NO6.H2O/c1-14(4-7-22(31)27-13-23(32)33)17-5-6-18-24-19(12-21(30)26(17,18)3)25(2)9-8-16(28)10-15(25)11-20(24)29;/h14-21,24,28-30H,4-13H2,1-3H3,(H,27,31)(H,32,33);1H2/t14-,15+,16-,17-,18+,19+,20-,21+,24+,25+,26-;/m1./s1
Formelmasse 483.3196
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.