missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Glycitin, TRC

Artikelnummer. 17949344
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17949344 5 mg 5 Milligramm
17938214 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17949344 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG6354105MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 40246-10-4
Summenformel C22 H22 O10
Molekulargewicht (g/mol) 446.4
Synonym 7-(β-D-Glucopyranosyloxy)-3-(4-hydroxyphenyl)-6-methoxy-4H-1-benzopyran-4-one, Glycitein 7-O-glucoside, Glycitein 7-O-β-glucoside, Glycitein-7-β-O-glucoside, Glycitin
IUPAC-Name 3-(4-Hydroxyphenyl)-6-Methoxy-7-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-Trihydroxy-6-(Hydroxymethyl)Oxan-2-yl]Oxychromen-4-One
SMILES COc1cc2C(=O)C(=COc2cc1O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)c4ccc(O)cc4

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Glycitin
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C22H22O10/c1-29-15-6-12-14(30-9-13(18(12)25)10-2-4-11(24)5-3-10)7-16(15)31-22-21(28)20(27)19(26)17(8-23)32-22/h2-7,9,17,19-24,26-28H,8H2,1H3/t17-,19-,20+,21-,22-/m1/s1
Formelmasse 446.1213
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.