Learn More
Glycin-n-propylester Hydrochlorid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7033193
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11419380
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H50250.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 13049-01-9 | C5H12ClNO2 | 153.606 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13049-01-9
Summenformel C5H12ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 153.606
MDL-Nummer MFCD00151829
InChI-Schlüssel YDBMNSABUROTEK-UHFFFAOYSA-N
Synonym propyl 2-aminoacetate hydrochloride, propyl aminoacetate hydrochloride, glycine n-propyl ester hydrochloride, glycine propyl ester hydrochloride, propyl glycinate hydrochloride, n-propyl glycinate hydrochloride, glycine n-propyl ester hcl, glycine, propyl ester,hydrochloride 1:1
PubChem CID 2759254
IUPAC-Name Propyl 2-aminoacetathydrochlorid
SMILES CCCOC(=O)CN.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glycine n-propyl ester hydrochloride
Schmelzpunkt 78°C to 80°C
Menge 1 g
Formelmasse 117.15