Learn More
Glycin, entspricht mehreren Pharmakopöen, U.S.P., J.T.Baker™
301.33 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23268" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23268" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
500 g
2 kg
Verpackung:
Weithalsflasche Braunglas
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Glyzin |
Verpackung | Weithalsflasche Braunglas |
Formelmasse | 75.07 |
Güte | Multi-Kompendium/USP |
Menge | 500 g |
Relative Dichte | 1 l = 1.16 kg |