Learn More
Glycin, entspricht mehreren Pharmakopöen, U.S.P., J.T.Baker™
Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
2 kg
Verpackung:
Weithalsflasche Braunglas
Packungsgröße:
2 Kilogramm
500 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Glyzin |
| Verpackung | Weithalsflasche Braunglas |
| Menge | 2 kg |
| Formelmasse | 75.07 |
| Relative Dichte | 1 l = 1.16 kg |
| Güte | Multi-Kompendium/USP |