Learn More
Glycinmethylester Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10510931 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10510931 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
10255250 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
13498318 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10510931 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 120105000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 5680-79-5 | C3H8ClNO2 | 125.55 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5680-79-5
Summenformel C3H8ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 125.55
MDL-Nummer MFCD00012870
InChI-Schlüssel COQRGFWWJBEXRC-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycine methyl ester hydrochloride, h-gly-ome.hcl, methyl 2-aminoacetate hydrochloride, methyl glycinate hydrochloride, glycine, methyl ester, hydrochloride, methyl glycinate hcl, methyl aminoacetate hydrochloride, glycine methyl ester hcl, glycine methyl ester hydrochloride salt, aminoacetic acid methyl ester hydrochloride
PubChem CID 122755
IUPAC-Name Methyl 2-aminoacetathydrochlorid
SMILES [H+].[Cl-].COC(=O)CN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glycine methyl ester hydrochloride
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt 173°C to 177°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel H2NCH2CO2CH3·HCl
Menge 500 g
Beilstein 04,34
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: >1000g/L water (20 c)
Formelmasse 125.56
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver oder Kristalle