Learn More
Glycinethyl-Ester Hydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11965331 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11965331 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
10326610 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10275200 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11965331 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 120090025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 623-33-6 | C4H9NO2·HCl | 139.58 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 623-33-6
Summenformel C4H9NO2·HCl
Molekulargewicht (g/mol) 139.58
InChI-Schlüssel TXTWXQXDMWILOF-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycine ethyl ester hydrochloride, ethyl glycinate hydrochloride, ethyl 2-aminoacetate hydrochloride, h-gly-oet.hcl, glycine, ethyl ester, hydrochloride, ethyl aminoacetate hydrochloride, glycine hydrochloride ethyl ester, amino-acetic acid ethyl ester hydrochloride, glycine ethyl ester hydrochloric acid, glycineethylesterhydrochlor
PubChem CID 2723640
IUPAC-Name Ethyl-2-aminoacetat;hydrochlorid
SMILES CCOC(=O)CN.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glycine ethyl ester hydrochloride
Schmelzpunkt 145°C to 148°C
Farbe Weiß
pH ≥3 (1% aq. soln.)
Verlust bei Trocknung 0.5% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel H2NCH2CO2C2H5·HCl
Menge 2.5 kg
Beilstein 04,34
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: >1000g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol
Formelmasse 139.58
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver