Learn More
Thermo Scientific Chemicals Glycin, Elektrophoresequalität, 99.5+ %
Artikelnummer. p-7042920
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
Artikelnummer. 15496339
Marke: Thermo Scientific Chemicals J64365.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
CAS: 56-40-6 | C2H5NO2 | 75.07 g/mol
Glycin wird als Komponente von Tris-Glycin und Tris-Glycin-SDS-Laufpuffern für die Elektrophorese von Polyacrylamid-Gelen verwendet. Glycin ist auch ein Bestandteil des Towbin Transferpuffers für Western Blots. Inhibitorischer Neurotransmitter im Rückenmark, allosterischer Regler von NMDA-Rezeptoren.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Angaben in der Dokumentation und auf Etiketten beziehen sich möglicherweise auf die alte Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Glycin wird als Komponente von Tris-Glycin und Tris-Glycin-SDS-Laufpuffern für die Elektrophorese von Polyacrylamid-Gelen verwendet. Glycin ist auch ein Bestandteil des Towbin′s Transferpuffers für Western Blots. Inhibitorischer Neurotransmitter im Rückenmark, allosterischer Regler von NMDA-Rezeptoren.
Löslichkeit
Frei löslich in Alkalien
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56-40-6
Summenformel C2H5NO2
Molekulargewicht (g/mol) 75.07
MDL-Nummer MFCD00008131
InChI-Schlüssel DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine
PubChem CID 750
ChEBI CHEBI:15428
IUPAC-Name 2-Aminoessigsäure
SMILES NCC(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glyzin
Schmelzpunkt ∽245°C (decomposition)
pH 5.97
Farbe Weiß
Strukturformel H2NCH2CO2H
Beilstein 635782
Merck Index 14,4491
Löslichkeitsinformationen Freely soluble in water
Dichte 1.595
Menge 250 g
Geruch Geruchsneutral
Formelmasse 75.07
Reinheit (%) ≥99.5%
Güte Elektrophorese
Physikalische Form Pulver