Learn More
Glycinpuffer, pH 2
Click to view available options
Menge:
1000 ml
Packungsgröße:
1 Liter
Beschreibung
pH-Wert ± 0,02 bei vorgegebener Temperatur:
- pH 1,99 bei 0 °C
- pH 1,99 bei 10 °C
- pH 2,00 bei 20 °C
- pH 2,00 bei 25 °C
- pH 2,00 bei 30 °C
- pH 2,00 bei 40 °C
- pH 2,00 bei 50 °C
- pH 2,00 bei 60 °C
- pH 2,00 bei 70 °C
- pH 2,00 bei 80 °C
- pH 2,00 bei 90 °C
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 77-92-9, 7647-14-5, 7647-01-0 |
| Schmelzpunkt | 0 °C |
| Siedepunkt | 100 °C |
| Farbe | Farblos |
| Dichte | 1.01 g/ml |
| pH | 2 |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Menge | 1000 ml |
| Lösungstyp | Puffer |
| Zusammensetzung | pH 2 (±0.02/20 °C) Citrat-NaCl-HCl |
| Mehr anzeigen |