Learn More
Glycine, Buffer Component for Electrophoresis and Blotting, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Schmelzpunkt | 182°C |
| CAS | 56-40-6 |
| pH | 5.9 to 6.4 |
| Farbe | Weiß |
| Summenformel | C2H5NO2 |
| Verpackung | Plastic Powder Jar |
| MDL-Nummer | MFCD00008131 |
| Synonym | glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine |
| InChI-Schlüssel | DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | NCC(O)=O |
| Mehr anzeigen |