Learn More
Glycinbenzylester-p-Toluolsulfonat, TRC
Artikelnummer. 30392647
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30392647 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30392647 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG6251001G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glycine Benzyl Ester, p-Toluenesulfonate
CAS 1738-76-7
Summenformel C9 H11 N O2 . C7 H8 O3 S
Menge 1 g
Synonym Glycine Phenylmethyl Ester 4-Methylbenzenesulfonate (1:1), Glycine, benzyl ester, p-toluenesulfonate (6CI,8CI), Glycine, phenylmethyl ester, 4-methylbenzenesulfonate (9CI), Benzyl glycinate p-toluenesulfonate, Benzyl glycinate p-toluenesulfonic acid salt, Benzyl glycinate p-tolylsulfonate, Benzyl glycinate toluenesulfonate, Benzyl glycinate tosylate, Gly-OBzl TosOH, Glycine benzyl ester 4-toluenesulfonate, Glycine benzyl ester 4-toluenesulfonic acid salt, Glycine benzyl ester p-tosylate, Glycine benzyl ester tosylate, H-Gly-OBzl toluenesulfonate
InChI-Formel InChI=1S/C9H11NO2.C7H8O3S/c10-6-9(11)12-7-8-4-2-1-3-5-8;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h1-5H,6-7,10H2;2-5H,1H3,(H,8,9,10)
SMILES Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)O.NCC(=O)OCc2ccccc2
IUPAC-Name Benzyl-2-aminoacetat;4-methylbenzolsulfonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 337.39
Formelmasse 337.0984