Learn More
Glycin-Benzyl-Ester-p-Toluolsulfonatsalz, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15462438
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15462438 5 g 5 Gramm
15422416 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15462438 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H56016.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1738-76-7 | C16H19NO5S | 337.39 g/mol
Glycine benzyl ester p-toluenesulfonate salt is a potent crosslinking inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Glycin-Benzylester p-Toluensulfonatsalz ist ein potenter Vernetzungshemmer.
Löslichkeit
Löslich in Methanol. (0.1 g/ml)
Hinweise
An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Behälter dicht verschlossen lassen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1738-76-7
Summenformel C16H19NO5S
Molekulargewicht (g/mol) 337.39
MDL-Nummer MFCD00035425
InChI-Schlüssel WJKJXKRHMUXQSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym h-gly-obzl.tosoh, glycine benzyl ester p-toluenesulfonate, glycine benzyl ester p-toluenesulfonate salt, benzyl glycinate p-toluenesulfonate, o-benzylglycine toluene-p-sulphonate, h-gly-obzl p-tosylate, gly-obzl.tsoh, aminoacetic acid benzyl ester toluene-4-sulfonic acid salt, glycine benzyl ester p-tosylate, glycine benzyl ester 4-toluenesulfonate
PubChem CID 6451311
IUPAC-Name Benzyl-2-aminoacetat;4-methylbenzolsulfonsäure
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O.C1=CC=C(C=C1)COC(=O)CN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glycine benzyl ester p-toluenesulfonate salt
Schmelzpunkt 132°C to 134°C
Strukturformel NH2CH2COOCH2C6H5·CH3C6H4SO3H
Menge 5 g
Beilstein 3600116
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol. (0.1g/mL)
Formelmasse 337.39
Reinheit (%) 99%