missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Glycin, 98.5 bis 101.5 % (Trockenbasis), Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number 15805298
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
25 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
56-40-6
C2H5NO2
75.067
MFCD00008131
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine
750
CHEBI:15428
2-Aminoessigsäure
C(C(=O)O)N
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
56-40-6
C2H5NO2
75.067
MFCD00008131
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine
750
CHEBI:15428
2-Aminoessigsäure
C(C(=O)O)N
Chemischer Name oder Material Glycine
Schmelzpunkt ∼245°C (decomposition)
Hinweise zum Prozentgehalt Trockene Basis
Strukturformel H2NCH2CO2H
Beilstein 635782
Verpackung Kunststoffflasche
Formelmasse 75.07
Reinheit (%) 98.5 to 101.5%
Dichte 1.595
Menge 1 kg
Relative Dichte 1.595
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'