missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Glycine, 98.5 to 101.5% (Dry Basis), Thermo Scientific™

Marke:  Thermo Scientific™ J16405.A7

Additional Details : Gewicht : 5.00000kg

Menge. 5kg
Verpackung Plastic bottle

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15815298

  • 299.01 CHF / 5 Kilogramm


Auf Lager 1
Zum Warenkorb hinzufügen

Spezifikation

Chemische Identifikatoren

56-40-6
75.067
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
750
2-aminoacetic acid
C2H5NO2
MFCD00008131
glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine
CHEBI:15428
C(C(=O)O)N

Spezifikation

Glycine
Dry basis
H2NCH2CO2H
glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
2-aminoacetic acid
750
75.07
98.5 to 101.5%
5kg
56-40-6
C2H5NO2
MFCD00008131
Plastic bottle
C(C(=O)O)N
75.067
CHEBI:15428
Crystalline Powder
~245°C (decomposition)
1.595
Videos