Learn More
Thermo Scientific Chemicals Glycin, 0.2 M-Pufferlösung, pH 3.5
Description
Glycine, is used as a compound for polyacrylamide gel electrophoresis and Western blots. It is also used widely as a buffer for a variety of immunological applications. It is frequently used in the preparation of TG Buffers (Tris-Glycine; sc-296648) where the buffer is used as a running and/or transfer buffer for polyacrylamide gel electrophoresis and western blotting. It is also used as an eluent in column chromatography. Glycine has been reported for use in the enzymatic determination of lactate using lactic dehydrogenase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Glycin wird als Verbindung bei der Polyacrylamid-Gelelektrophorese und für Western Blots verwendet. Es wird auch häufig als Puffer für eine Vielzahl immunologischer Anwendungen verwendet. Es wird häufig bei der Herstellung von TG-Puffern (Tris-Glycin; sc-296648) verwendet, wobei der Puffer als Lauf- und/oder Transferpuffer für die Polyacrylamid-Gelelektrophorese und Western Blotting verwendet wird. Es wird auch als Eluent in der Säulenchromatographie verwendet. Glycin wurde zur Verwendung bei der enzymatischen Bestimmung von Lactat mit Milchdehydrogenase berichtet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (100 mg/ml) und Aceton (schwer löslich). Unlöslich in Alkohol und Ether.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Specifications
Specifications
| Konzentration | 0,2 mmol Pufferlösung |
| pH | 3,5 |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Menge | 500 ml |
| Geruch | Geruchsneutral |