Learn More
Glycerin, puriss., p.a., ACS-Reagenz, Honeywell
Click to view available options
Menge:
250 ml
1 l
2.5 l
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
250 Milliliter
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Glycerin |
| Dichte | 1.25 g/ml |
| Flammpunkt | 160 °C (320 °F) |
| Zündpunkt | 698 °F |
| Strukturformel | HOCH2CH(OH)CH2OH |
| Menge | 250 ml |
| UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
| Beilstein | 635685 |
| Dampfdichte | 3.1 (vs. Luft) |
| Formelmasse | 92.09 mol |
| Mehr anzeigen |