Learn More
Glycerin, puriss., erfüllt die analytische Spezifikation der Ph. Eur. BP, USP, FCC., Honeywell™ Riedel-de Haen™
BIOPHARMA
Catalog Number 15601480
Click to view available options
Menge:
4 x 5 l
6 x 1 l
Verpackung:
Poly-Flasche
56-81-5
C3H8O3
92.09
MFCD00004722
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Glycerin, Glycylalkohol, Trihydroxypropan, Propantriol, 1,2,3-Trihydroxypropan, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
753
CHEBI:17754
Propan-1,2,3-Triol
OCC(O)CO
56-81-5
C3H8O3
92.09
MFCD00004722
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Glycerin, Glycylalkohol, Trihydroxypropan, Propantriol, 1,2,3-Trihydroxypropan, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
753
CHEBI:17754
Propan-1,2,3-Triol
OCC(O)CO
Puriss., entspricht den analytischen Spezifikationen von BP, FCC, Ph. Eur., USP, E422, wasserfrei, 99.0 bis 101.0 % (alkalimetrisch)
  • Honeywell Riedel-de Haen hat über 200 jahrelange Geschichte bei der Herstellung von hochreinen Chemikalien
  • Es ist die führende Marke, die hochreine Lösungsmittel für spezielle Anwendungen anbietet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Glycerin
Namenshinweis Erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph. Eur. BP, USP, FCC.
Schmelzpunkt 18 °C
Farbe Farblos
Dichte 1.2580 bis 1.2644 g/ml bei 20 °C, ≥1.257 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 290 °C
Flammpunkt 160 °C (320 °F)
Glührückstand ≤0.01 % (als SO4)
Zündpunkt 698 °F
Verpackung Poly-Flasche
Strukturformel HOCH2CH(OH)CH2OH
Brechungsindex n20/D 1.474 (Lit.)
Menge 4 x 5 l
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 635685
Dampfdichte 3.1 (vs. Luft)
Formelmasse 92.09 mol
Dampfdruck 1 mmHg (20 °C)
Reinheit (%) 99.0 bis 101.0 % (ber. auf H2O freier Substanz)
Güte puriss.
Physikalische Form Flüssig